Läs mer
Hesperadin, MedChemExpress
Beskrivning
Hesperadin is an ATP competitive indolinone inhibitor of Aurora A and B. Hesperadin inhibits Aurora B with an IC50 of 250 nM. Hesperadin inhibits the growth of Trypanosoma brucei by blocking nuclear division and cytokinesis. Hesperadin also is a broad-spectrum influenza antiviral.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hesperadin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 422513-13-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H32N4O3S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.55 mM) |
| LEDER | O=C1NC2=CC=C(C=C2/C1=C(NC3=CC=C(C=C3)CN4CCCCC4)\C5=CC=CC=C5)NS(CC)(=O)=O |
| Visa mer |