Läs mer
Hesperetin 3’-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30011207
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30011207 0.5 mg 0.5mg
30004970 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2895050.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150985-66-3
Molekylformel C22H22O12
Molekylvikt (g/mol) 478.4
Synonym (S)-5-(3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5-((R)-5,7-dihydroxy-4-oxochroman-2-yl)-2-methoxyphenoxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
LEDER O=C1C2=C(C=C(C=C2O[C@H](C1)C3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(O)=O)O)O)O)=C(C=C3)OC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hesperetin 3'-O-beta-D-Glucuronide
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22O12/c1-31-12-3-2-8(13-7-11(25)16-10(24)5-9(23)6-15(16)32-13)4-14(12)33-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-6,13,17-20,22-24,26-28H,7H2,1H3,(H,29,30)/t13-,17+,18+,19-,20+,22-/m1/s1
Formel vikt 478.11