Läs mer
Hesperetin, MedChemExpress
Produktkod. 16454777
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16454777 50 mg
1 options
Produktkod. 16454777 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0168
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hesperetin
CAS 520-33-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14O6
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (330.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 302.28
Formel vikt 302.28
Procent renhet 99.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease