Läs mer
MedChemExpress Hesperidin
Produktkod. 16451509
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16451509 1 g
1 options
Produktkod. 16451509 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15337
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress Hesperidin (Hesperetin 7-rutinoside), a flavanone glycoside, is isolated from citrus fruits. Hesperidin has numerous biological properties, such as decreasing inflammatory mediators and exerting significant antioxidant effects. Hesperidin also exhibits antitumor and antiallergic activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 610.56 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 520-26-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.19%
Löslighet DMSO : ≥ 33 mg/mL (54.05 mM)
Synonym Hesperetin 7-rutinoside
Mål Apoptosis∣Autophagy∣Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite
Kvantitet 1 g