Läs mer
Hesperidin, 95 %
Produktkod. 15494559
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494559 25 g -
15404569 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62126.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Fungerar som en antioxidant | CAS: 520-26-3 | C28H34O15 | 610,57 g/mol
Hesperidin har visat sig vara ett potent kemoförebyggande medel vid oral cancer, urinblåsa och tarmcancer i djurmodeller. Applicerat inom livsmedelsindustrin används det som smakförstärkare och sötningsmedel i en mängd olika alkoholhaltiga drycker, desserter och salta livsmedel, appliceras i kosmetika, kan tillsättas i tandkräm och munskölj, används inom läkemedelsindustrin och används främst för att minska bitterheten i formen. Det förbättrar också effekten av vitamin C.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Hesperidin har visat sig vara ett potent kemoförebyggande medel vid oral cancer, urinblåsa och tarmcancer i djurmodeller. Applicerat inom livsmedelsindustrin används det som smakförstärkare och sötningsmedel i en mängd olika alkoholhaltiga drycker, desserter och salta livsmedel, appliceras i kosmetika, kan tillsättas i tandkräm och munskölj, används inom läkemedelsindustrin och används främst för att minska bitterheten i formen. Det förbättrar också effekten av vitamin C.
Löslighet
Olöslig i vatten. Olöslig i organiska lösningsmedel som DMSO.
Anteckningar
Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Håll dig borta från starka oxidationsmedel. Undvik starkt ljus och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 520-26-3
Molekylformel C28H34O15
Molekylvikt (g/mol) 610.57
MDL-nummer MFCD00075663
InChI-nyckel QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Synonym Hesperetin 7-rhamnoglucoside; Hesperitin-7-rutinoside
PubChem CID 45358131
IUPAC-namn (2S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
LEDER COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hesperidin
Smältpunkt 250 °C till 255 °C (dekomposition)
Färg Brun till vit
Kvantitet 25 g
Beilstein 75140
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,4671
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Olöslig i organiska lösningsmedel som DMSO.
Formel vikt 610.56
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning