Läs mer
Hesperidin, TRC
Produktkod. 17949744
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17949744 50 g
17969434 10 g
17988674 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17949744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28118550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 520-26-3
Molekylformel C28 H34 O15
Molekylvikt (g/mol) 610.56
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)-, Flavanone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy-, 7-(6-O-α-L-rhamnosyl-D-glucoside) (7CI), Hesperidin (8CI), (2S)-Hesperidin, 2S-Hesperidin, Atripliside B, Cirantin, Hesperetin 7-O-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperetin 7-rutinoside, Hesperidine, Hesperidoside, NSC 44184
IUPAC-namn (2S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-metoxyfenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxymetyl]oxan-2-yl]oxy-2,3-dihydrochromen-4-one
LEDER COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hesperidin
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Formel vikt 610.1898