Läs mer
Hetacillin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hetacillin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O4S/c1-18(2)13(17(25)26)21-15(24)12(16(21)27-18)22-14(23)11(20-19(22,3)4)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11-13,16,20H,1-4H3,(H,25,26)/t11-,12-,13+,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 389.1409 |