missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STEMCELL Technologies HetaSep™

Produktkod. 15332712
Encompass
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15332712 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15332712 Leverantör STEMCELL Technologies Leverantörsnummer 07906

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For depletion of red blood cells from fresh blood samples and isolation of nucleated cells

  • HetaSep™ is an erythrocyte aggregation agent used to quickly separate nucleated cells from red blood cells (RBCs) in whole blood
  • Aggregated erythrocytes settle much faster than dispersed cells
  • By controlling the settling time and/or centrifugation speed, the majority of nucleated cells are recovered in the supernatant
  • Approximately 95 - 99% RBC depletion is attained if the nucleated cell-rich fraction is removed carefully
  • HetaSep™ contains 6% w/v hetastarch

Specifikationer

Celltyp Granulocytes and Subsets, Leukocytes, Red Blood Cells
För användning med (applikation) Cell Isolation
Kvantitet 100 mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.