missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Heteronium Bromide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heteronium Bromide |
| CAS | 7247-57-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Heteronium Bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N O3 S . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrrolidinium, 3-[[2-hydroxy-2-phenyl-2-(2-thienyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), Pyrrolidinium, 3-[(hydroxyphenyl-2-thienylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (9CI), 31814, Heteronium bromide, Hetrum Bromide, 3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, alpha-phenyl-2-thiopheneglycolate (7CI), Pyrrolidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide, alpha-phenyl-2-thiopheneglycolate (8CI), (+/-)-Heteronium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22NO3S.BrH/c1-19(2)11-10-15(13-19)22-17(20)18(21,16-9-6-12-23-16)14-7-4-3-5-8-14;/h3-9,12,15,21H,10-11,13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3cccs3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?