Läs mer
MP Biomedicals HEV IgM ELISA 3.0 (CE) 96 brunnar
Produktkod. 30564756 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Produktkod. Målarter
30564756 Människa
1 options
Produktkod. 30564756 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 23160096
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HEV IgM ELISA 3.0 (CE) är ett enzymkopplat immunosorbenttest avsett för att upptäcka IgM-antikroppar mot hepatit E-virus (HEV) i mänskligt serum eller plasma.
Brunnarna i polystyren-mikroplattremsorna är belagda med högkonserverad konformationell ORF2-epitop. Mänskligt serum eller plasma, utspätt i utspädningsbuffert, inkuberas i dessa belagda brunnar. HEV-specifika antikroppar, om de finns, binder till de antigener som är immobiliserade i fast fas. Efter inkubation tvättas brunnarna noggrant för att ta bort obundna material och musens monoklonala antihumana IgM-antikroppar märkta med pepparrotsperoxidas tillsätts i brunnarna. Denna märkta antikropp binder till eventuella antigen-antikroppskomplex som tidigare bildats och överskott av obundna märkta antikroppar avlägsnas genom tvätt. En färglös substratlösning innehållande 3,3',5,5'-tetrametylbensidin (TMB) tillsätts sedan till varje brunn. Förekomsten av specifika antikroppar indikeras av närvaron av en blå färg efter inkubation, som ändras till gul när färgreaktionen avslutas med tillsats av syra. Intensiteten hos den resulterande gula produkten mäts vid 450 nm med en spektrofotometer och är proportionell mot mängden antikroppar som finns i provet.
  • CE-märkt
  • 96 brunnar
  • Endast för professionellt bruk
  • För detektion av HEV-antikroppar
Specifikationer
Detekterbara analyter Hepatit E-virus (HEV)
Immunoassay Kit Format Förbelagd 96T remplåt
Produkttyp ELISA Sats
Provtyp Mänskligt serum, Mänsklig plasma
Målarter Människa