Läs mer
Hex-1-Ene, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10376230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10376230 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10376230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0460/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 592-41-6
Smältpunkt -140°C
Färg Colorless
Kokpunkt 62°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C6H12
MDL-nummer 9505
Kvantitet 100 mL
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
InChI-nyckel LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC=C
IUPAC-namn hex-1-ene
Molekylvikt (g/mol) 84.162
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
Formel vikt 84.15g/mol
Ångtryck 186mmHg 25
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.