Läs mer
Hex-5-yn-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hex-5-yn-1-amine |
| CAS | 15252-45-6 |
| Molekylformel | C6 H11 N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Hexynylamine, 1-Aminohex-5-yne, 6-Amino-1-hexyne |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-7H2 |
| LEDER | NCCCCC#C |
| IUPAC-namn | hex-5-yn-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.158 |
| Formel vikt | 97.089 |