Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Hexnyckel med kulända
Beskrivning
- Nyckelstorlek: 3 mm
- Benlängd: 126 x 19 mm
- Högkvalitativa kontaktytor för lång produkthållbarhet
- Korrosionsskyddande beläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Pläterat stål |
| Höjd (metrisk) | 19 mm |
| Produkttyp | Allennyckel |
| Storlek | 3 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Vikt (metrisk) | 8 g |