Läs mer
MedChemExpress Hexa-D-arginine
Produktkod. 16499498
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16499498 10 mg
1 options
Produktkod. 16499498 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1028
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Hexa-D-arginine (Furin Inhibitor II) is a stable furin inhibitor with Ki values 106 nM, 580 nM and 13.2 μM for furin, PACE4 and prohormone convertase-1 (PC1), respectively. Hexa-D-arginine blocks Pseudomonas exotoxin A and anthrax toxins toxicity in vitro and in vivo.
Specifikationer
Renhet 98.32%
CAS 673202-67-0
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 954.14 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (52.40 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (5.24 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Furin Inhibitor II