Läs mer
MedChemExpress Hexa-His
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.62% |
| CAS | 64134-30-1 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 840.85 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (59.46 mM∣Need ultrasonic) |