Läs mer
Hexa-n-butylditin, 98 %, ACROS Organics™
Produktkod. p-7081841
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
Produktkod. 11494054
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12007.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 813-19-4 | C24H54Sn2 | 580.12 g/mol
Hexa-n-butylditin används vid palladiumkatalyserad tenn-kolbindning. Den finner användbar tillämpning vid deoxygenering och avsvavlingsreaktioner. Det fungerar som en källa till tributylstannylradikaler i syntetisk kemi. Det används också vid radiojodering av styrlpyridiner. Vidare används det som ett reagens för att stannylera arylhalogenider för ytterligare Stille koppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexa-n-butylditin används vid palladiumkatalyserad tenn-kolbindning. Den finner användbar tillämpning vid deoxygenering och avsvavlingsreaktioner. Det fungerar som en källa till tributylstannylradikaler i syntetisk kemi. Det används också vid radiojodering av styrlpyridiner. Vidare används det som ett reagens för att stannylera arylhalogenider för ytterligare Stille koppling.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 813-19-4
Molekylformel C24H54Sn2
Molekylvikt (g/mol) 580.12
MDL-nummer MFCD00009417
InChI-nyckel REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane
PubChem CID 6327815
IUPAC-namn tributyltenn
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexa-n-butylditin
Densitet 1.152
Kokpunkt 197°C to 198°C (10 mmHg)
Flampunkt 124°C (255°F)
Linjär formel (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3605476
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 580.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexa-n-butylditin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hexabutyldistannane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.