Läs mer
Hexa-n-butylditin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11438890
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438890 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11438890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12007.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 813-19-4 | C24H54Sn2 | 580.12 g/mol
Hexa-n-butylditin används vid palladiumkatalyserad tenn-kolbindning. Den finner användbar tillämpning vid deoxygenering och avsvavlingsreaktioner. Det fungerar som en källa till tributylstannylradikaler i syntetisk kemi. Det används också vid radiojodering av styrlpyridiner. Vidare används det som ett reagens för att stannylera arylhalogenider för ytterligare Stille koppling.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
Hexa-n-butylditin används vid palladiumkatalyserad tenn-kolbindning. Den finner användbar tillämpning vid deoxygenering och avsvavlingsreaktioner. Det fungerar som en källa till tributylstannylradikaler i syntetisk kemi. Det används också vid radiojodering av styrlpyridiner. Vidare används det som ett reagens för att stannylera arylhalogenider för ytterligare Stille koppling.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexa-n-butylditin
CAS 813-19-4
Densitet 1.152
Kokpunkt 197 °C till 198 °C (10 mmHg)
Flampunkt 124 °C
Molekylformel C24H54Sn2
Linjär formel (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brytningsindex 1.512
MDL-nummer MFCD00009417
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3605476
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
InChI-nyckel REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn hexabutyldistannan
Molekylvikt (g/mol) 580.12
PubChem CID 6327815
Formel vikt 580.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexa-n-butylditin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexabutyldistannane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.