Läs mer
Hexaaminkobolt(III)klorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11361309
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11361309
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013769.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10534-89-1 | [Co(NH3)6]Cl3
Hexaaminkobolt(III)klorid används i röntgenkristallografi och NMR. Det är användbart i DNA-kondensationsstudier. Den är lämplig för induktion av övergångar av DNA från B till A- eller Z-former, induktion av nukleinsyrakristalltillväxt, stabilisering av tertiära tRNA-interaktioner, beredning av ligeringsbuffert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10534-89-1
Molekylformel [Co(NH3)6]Cl3
MDL-nummer MFCD00036304
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaamminecobalt(III) chloride
Färg Orange
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Soluble in ammonia.
Formel vikt 267.48
Odör Odorless
Utseende Orange powder
Densitet 1.71
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.