Läs mer
Hexaamminekobolt(III)klorid, 99,999 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10481811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10481811 5 g Glasflaska 5g
10134070 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10481811 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 192870050
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10534-89-1
Molekylformel H18Cl3CoN6
Molekylvikt (g/mol) 267.47
MDL-nummer MFCD00036304
Specifications
Kemiskt namn eller material Hexaamminecobalt(III) chloride
Smältpunkt 217 °C
Namnnotering 99.999%
Färg Orange till brunt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99.999%
Linjär formel [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 267.47
Procent renhet 100.00%
Kvalitet Spårmetallbas
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.