Läs mer
Hexaamminecobalt(III) chloride, 99%
Produktkod. 10422975 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10422975
Brand: Thermo Scientific Acros 405311000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10534-89-1
Molekylformel H18Cl3CoN6
Molekylvikt (g/mol) 267.47
MDL-nummer MFCD00036304
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaamminecobalt(III) chloride
Smältpunkt 217°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Linjär formel [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 267.47
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.