Läs mer
Hexaamminekobolt(III)klorid, 99 %
Produktkod. 11492837
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Unit Size
11492837 100 g 100g
11482837 25 g 25g
11402847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11492837 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15470.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1932.90 SEK
    1578.65 SEK / 100g
    Save 354.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6
Hexaaminkobolt(III)klorid är en komponent i strukturbiologiska metoder, särskilt för DNA eller RNA, där de positiva jonerna stabiliserar den tertiära strukturen av fosfatryggraden, vilket gynnar att lösa deras struktur genom röntgenkristallografi. Det fungerar som en utmärkt antibakteriell och antiviral egenskap.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexaaminkobolt(III)klorid är en komponent i strukturbiologiska metoder, speciellt för DNA eller RNA, där de positiva jonerna stabiliserar den tertiära strukturen av fosfatryggraden, vilket gynnar att lösa deras struktur genom röntgenkristallografi. Det fungerar som en utmärkt antibakteriell och antiviral egenskap.
Löslighet Löslig i ammoniak
och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10534-89-1
Molekylformel H18Cl3CoN6
MDL-nummer MFCD00036304
Specifications
Kemiskt namn eller material Hexaamminecobalt(III) chloride
Densitet 1.71
Odör Luktfritt
Linjär formel [Co(NH3)6]Cl3
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,4675
Löslighetsinformation Löslig i ammoniak och vatten.
Formel vikt 267.48
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.