Läs mer
Hexaammineruthenium(II)klorid, 99,9 %
Produktkod. 11456736
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456736 0.25 g 0.25g
11446736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23886.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 15305-72-3 | ClH12N6Ru | 232,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15305-72-3
Molekylformel ClH12N6Ru
Molekylvikt (g/mol) 232.66
MDL-nummer MFCD00011477
InChI-nyckel MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaammineruthenium(II) chloride
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 0.25 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 274.16
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.