Läs mer
Hexaamminerutenium(III)klorid, 98 %
Produktkod. 10662033 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662033 1 g Glasflaska 1g
10583884 250 mg Glasflaska 250mg
10619863 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10662033 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 SEK
    1848.65 SEK / 1g
    Save 241.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14282-91-8
Molekylformel Cl3H18N6Ru
Molekylvikt (g/mol) 309.61
MDL-nummer MFCD00011478
InChI-nyckel GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Synonym hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
LEDER N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaammineruthenium(III) chloride
Färg Gult
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
IUPAC-namn azan;rutenium(3+);triklorid
Formel vikt 309.61
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexaammineruthenium(III) chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.