Läs mer
Hexaammineruthenium(III)klorid, Ru 32,1 % min
Produktkod. 11346018
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346018 0.25 g 0.25g
11366018 1 g 1g
11356018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010511.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309,61 g/mol
Beroende på valet av lämplig reduktiv eller oxidativ släckare kan denna katalysator användas för att utlösa fotoreduktion eller fotooxidation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14282-91-8
Molekylformel Cl3H18N6Ru
Molekylvikt (g/mol) 309.61
MDL-nummer MFCD00011478
InChI-nyckel GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Synonym hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
LEDER N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaammineruthenium(III) chloride
Färg Gult
Kvantitet 0.25 g
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Very soluble in water.
IUPAC-namn rutenium(3+)hexaamintriklorid
Formel vikt 309.61
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 32.1% min.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.