Läs mer
Hexabrombensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470897
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470897 25 g 25g
11480897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23295.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-82-1 | C6Br6 | 551.49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-82-1
Molekylformel C6Br6
Molekylvikt (g/mol) 551.49
MDL-nummer MFCD00000058
InChI-nyckel CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabromobenzene, benzene, hexabromo, perbromobenzene, unii-t01859xwir, ccris 5917, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, hxbbz, hexabioomobenzene, acmc-20aj0o
PubChem CID 6905
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexabrombensen
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexabromobenzene
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1912586
Formel vikt 551.52
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexabromobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexabromobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.