Läs mer
Hexabrombensen, 97 %
Produktkod. 11480897
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480897 100 g 100g
11470897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23295.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 87-82-1 | C6Br6 | 551,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-82-1
Molekylformel C6Br6
Molekylvikt (g/mol) 551.49
MDL-nummer MFCD00000058
InChI-nyckel CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabromobenzene, benzene, hexabromo, perbromobenzene, unii-t01859xwir, ccris 5917, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, hxbbz, hexabioomobenzene, acmc-20aj0o
PubChem CID 6905
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexabrombensen
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexabromobenzene
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 1912586
Formel vikt 551.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.