Läs mer
Hexabromobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexabromobenzene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9 |
| Formel vikt | 545.51 |