Läs mer
Hexabrombenzen, TRC
Produktkod. 30404799
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404799 25 g
30396891 5 g
30396017 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404799 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29480525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-82-1
Molekylformel C6 Br6
Molekylvikt (g/mol) 551.49
Synonym Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-, Benzene, hexabromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexabromobenzene, AFR 1001, FR-B, HBB, HBB (flame retardant), HBB-S, HBB-b, Hexabromobenzene, NSC 113975, Perbromobenzene, Plasafety HBB
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexabromobensen
LEDER Brc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexabromobenzene
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Formel vikt 545.51