Läs mer
(±)-γ-Hexabromocyklododekan 50 μg/ml i toluen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320260
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320260 1 ml
1 options
Produktkod. 30320260 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14152300TO50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Toluen