Läs mer
Hexabromocyclododecane (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexabromocyclododecane (mix of isomers) |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-8(14)3-10(16)5-12(18)6-11(17)4-9(15)2-7/h7-12H,1-6H2 |
| Formel vikt | 635.65 |