Läs mer
Hexabutylditin, TRC
Produktkod. 30399924
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30399924 100 mg
1 options
Produktkod. 30399924 Leverantör Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH290128100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Hexabutylditin
CAS 813-19-4
Molekylformel C24H54Sn2
Kvantitet 100 mg
Synonym hexabutyl-Distannane, hexabutyldi-Tin, 1,1,1,2,2,2-Hexabutyldistannane, Bis(tributyltin), Hexa-n-butyldistannane, Hexa-n-butylditin, Hexabutyldistannane, NSC 227367, NSC 65520, NSC 92633
InChI formel InChI=1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tributyl(tributylstannyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 580.11
Formel vikt 582.2269
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.