Läs mer
Hexabutylditin, TRC
Produktkod. 30408392
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30408392 50 mg
1 options
Produktkod. 30408392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29012850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexabutylditin
CAS 813-19-4
Molekylformel C24H54Sn2
Kvantitet 50 mg
Synonym hexabutyl-Distannane, hexabutyldi-Tin, 1,1,1,2,2,2-Hexabutyldistannane, Bis(tributyltin), Hexa-n-butyldistannane, Hexa-n-butylditin, Hexabutyldistannane, NSC 227367, NSC 65520, NSC 92633
InChI formel InChI=1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tributyl(tributylstannyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 580.11
Formel vikt 582.2269