Läs mer
Hexacarbonylchromium, 99%
Produktkod. p-4824743
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 11382148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013061.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220.056 g/mol
Hexakarbonylkrom används i stor utsträckning som en katalysator för isomerisering av alkener. Det är involverat i hydreringen av 1,3-konjugerade diener och oxidation av allyliska och bensyliska positioner. Det fungerar som en prekursor för att framställa fenantrener, trikarbonyl(aren)krom och Fischer-karbinkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13007-92-6
Molekylformel C6CrO6
Molekylvikt (g/mol) 220.056
MDL-nummer MFCD00010945
InChI-nyckel KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
PubChem CID 25589
ChEBI CHEBI:33031
IUPAC-namn kolmonoxid; krom
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexacarbonylchromium
Smältpunkt ∽152°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in ether,chloroform,tetrahydropyran and methylene chloride. Insoluble in water.
Formel vikt 220.06
Känslighet Light sensitive
Ångtryck 0.35 hPa
Densitet 1.77
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.