Läs mer
Hexakarbonylmolybden, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexacarbonylmolybdenum |
| CAS | 13939-06-5 |
| Molekylformel | C6MoO6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Molybdenumhexacarbonyl |
| InChI formel | InChI=1S/6CO.Mo/c6*1-2; |
| LEDER | [Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| IUPAC-namn | kolmonoxid; Molybden |
| Molekylvikt (g/mol) | 264 |
| Formel vikt | 265.8749 |