missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexacarbonyltungsten, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15814021
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814021 25 g 25g
15804021 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15814021 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008880025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14040-11-0

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexacarbonyltungsten
Smältpunkt 169°C to 171°C
Kvantitet 25 g
Densitet 2.65 g/cm3 at 20°C
Molekylformel W(co)6
MDL-nummer MFCD00011462
Synonym Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl, Hexacarbonyltungsten
Molekylvikt (g/mol) 351.9
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.