Läs mer
Hexachloro-1,3-butadiene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433557
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433557 50 g 50g
11443557 250 g 250g
11423557 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17316.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-68-3
Molekylformel C4Cl6
Molekylvikt (g/mol) 260.744
MDL-nummer MFCD00000836
InChI-nyckel RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloro-1,3-butadiene, hexachlorobutadiene, perchlorobutadiene, hcbd, hexachlorobuta-1,3-diene, dolen-pur, hexachlorbutadiene, 1,3-butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro, 1,3-hexachlorobutadiene, hexachlor-1,3-butadien
PubChem CID 6901
ChEBI CHEBI:5691
IUPAC-namn 1,1,2,3,4,4-hexaklorbuta-1,3-dien
LEDER C(=C(Cl)Cl)(C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexachloro-1,3-butadiene
Smältpunkt -21°C
Densitet 1.68
Kokpunkt 215°C
Odör Mild
Brytningsindex 1.555
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2279
Beilstein 1766570
Merck Index 14,4678
Formel vikt 260.76
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.