Läs mer
Hexachloro-1,3-butadiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexachlorobutadiene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10 |
| Formel vikt | 257.8131 |