Läs mer
Hexachloroacetone, 99%
Produktkod. 11478890
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478890 100 g 100g
11490857 250 g 250g
11480857 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23259.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 116-16-5 | C3Cl6O | 264.73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-16-5
Molekylformel C3Cl6O
Molekylvikt (g/mol) 264.73
MDL-nummer MFCD00000796
InChI-nyckel DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroacetone, hexachloro-2-propanone, perchloroacetone, hexachloropropanone, kureha hca, hca weedkiller, perchloro-2-propanone, bis trichloromethyl ketone, acetone, hexachloro, 2-propanone, hexachloro
PubChem CID 8303
ChEBI CHEBI:82243
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexaklorpropan-2-on
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexachloroacetone
Smältpunkt -2°C
Kokpunkt 203°C to 205°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2661
Beilstein 1707475
Formel vikt 264.75
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.