Läs mer
Hexaklorbensen 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320366
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320366 1 ml
1 options
Produktkod. 30320366 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011068ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexachlorobenzene
CAS 118-74-1
Analyt- eller komponentnamn Hexachlorobenzene
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C6 Cl6
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
InChI formel InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
LEDER Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexaklorbensen
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 284.78
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 281,8131 g/mol