missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexachlorobenzene-13C6, TRC

Produktkod. 30006997
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006997 10 mg
30007515 1 mg
30005414 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006997 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29081710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 93952-14-8
Molekylformel 13C6 Cl6
Molekylvikt (g/mol) 290.74
Synonym Benzene-13C6, hexachloro- (9CI), Hexachlorobenzene 13C6
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene
LEDER Cl[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexachlorobenzene 13C6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 287.8332
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.