Läs mer
Hexaklorbensen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327707
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30327707 100 mg
1 options
Produktkod. 30327707 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14160000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexachlorobenzene
CAS 118-74-1
Analyt- eller komponentnamn Hexachlorobenzene
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C6 Cl6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
InChI formel InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
LEDER Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexaklorbensen
Molekylvikt (g/mol) 284.78
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 281,8131 g/mol