Läs mer
Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorendic acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl6O4/c10-3-4(11)8(13)2(6(18)19)1(5(16)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H,(H,16,17)(H,18,19)/t1?,2?,7-,8+ |
| Formel vikt | 385.8241 |