Läs mer
Hexaklorobutadien 5000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312267
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312267 1 ml
1 options
Produktkod. 30312267 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011091ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 5000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol