Läs mer
Hexachlorocyclopentadiene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12939264 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12939264 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12939264 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Hexachlorocyclopentadiene77-47-41000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexachlorocyclopentadiene
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 77-47-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C5Cl6
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel VUNCWTMEJYMOOR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(C(=C1Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,5-hexachlorocyclopenta-1,3-diene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 272.755
PubChem CID 6478
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only