Läs mer
Hexachloroethane-13C1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexachloroethane 13 C |
| CAS | 93952-15-9 |
| Molekylformel | 13 C C Cl6 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-13 C, hexachloro- (9 CI), Hexachloroethane-13C1, Hexachloroethane-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8/i1+1 |
| LEDER | Cl[13 C](Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,2-hexachloro(113 C)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.7321 |
| Formel vikt | 234.8165 g/mol |
| Visa mer |