Läs mer
Hexakloretan, 99 %
Produktkod. 11349095
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349095 100 g 100g
11353446 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349095 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14297.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236,72 g/mol
Hexakloretan används som katalysator vid framställning av klorsilaner från hydrosilaner. Det används också för att undersöka omvandlingen av hexakloretan i naturliga vatten och som reagens under polykondensationsreaktion av p-aminobensoesyra. Det används som en klorkälla vid klorodehydroxylering av alkoholer i närvaro av trifenylfosfin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hexakloretan används som katalysator vid framställning av klorsilaner från hydrosilaner. Det används också för att undersöka omvandlingen av hexakloretan i naturliga vatten och som reagens under polykondensationsreaktion av p-aminobensoesyra. Det används som en klorkälla vid klorodehydroxylering av alkoholer i närvaro av trifenylfosfin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-72-1
Molekylformel C2Cl6
Molekylvikt (g/mol) 236.72
MDL-nummer MFCD00000799
InChI-nyckel VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexachloroethane
Smältpunkt 185 °C till 190 °C (sublimering)
Densitet 2.091
Odör Kamferliknande
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1740341
Merck Index 14,4679
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn hexakloretan
Formel vikt 236.74
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.