Läs mer
Hexachloroethane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12949264 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12949264 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949264 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2155
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Hexachloroethane67-72-11000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexachloroethane
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 67-72-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C2Cl6
MDL-nummer MFCD00000799
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn hexachloroethane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 236.72
PubChem CID 6214
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:39227
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only