Läs mer
Hexakloretan, TRC
Produktkod. 30394690
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30394690 25 g
1 options
Produktkod. 30394690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29085025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexachloroethane
CAS 67-72-1
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C2 Cl6
Kvantitet 25 g
Synonym Ethane, hexachloro- (8CI,9CI), 1,1,1,2,2,2-Hexachloroethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrachloroethane, Avlothane, Distokal, Distopan, Distopin, Egitol, Ethane hexachloride, Falkitol, Fasciolin, Fron 110, Hexachlorethane, Hexachloroethane, Hexachloroethylene, Mottenhexe, NSC 9224, Perchloroethane, Phenohep
InChI formel InChI=1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,2-hexakloretan
Molekylvikt (g/mol) 236.74
Formel vikt 233.8131