Läs mer
Hexachloronaphthalene-1,8-disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexachloronaphthalene-1,8-disulfide |
| CAS | 35557-82-5 |
| Molekylformel | C10Cl6S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4,5,6,7,8-Hexachloronaphtho[1,8-cd]-1,2-dithiole, Hexachloronaphtho[1,8-cd]-1,2-dithiole |
| InChI formel | InChI=1S/C10Cl6S2/c11-3-1-2-9(7(15)5(3)13)17-18-10(2)8(16)6(14)4(1)12 |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C2=C3C(SSC3=C(C(Cl)=C2Cl)Cl)=C1Cl |
| IUPAC-namn | perchloronaphtho[1,8-cd][1,2]dithiole |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.96 |
| Formel vikt | 393.76 |