Läs mer
Hexachlorophene, Mikromol™
Beskrivning
Hexachlorophene
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexachlorophene |
| CAS | 70-30-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hexachlorophene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H6 Cl6 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,2',3,3',5,5'-Hexachloro-6,6'-dihydroxydiphenylmethane, 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane, 2,2'-Dihydroxy-3,5,6,3',5',6'-hexachlorodiphenylmethane, 2,2'-Methylenebis[3,4,6-trichlorophenol], AT 7, Acigena, Almederm, B 32, Bilevon, Bis(2-hydroxy-3,5,6-trichlorophenyl)methane, Bis(3,5,6-trichloro-2-hydroxyphenyl)methane, Cotofilm, Dermadex, Distodin, Exofene, Fesia-sin, Fostril, G 11, G 11 (bactericide), Gamophen, Gamophene, Germa-Medica, Hexabalm, Hexachlorofen, Hexachlorophen, Hexachlorophene, Hexafen, Hexophene, Hexosan, NSC 49115, NSC 9887, Nabac, Neosept V, Ritosept, Septisol, Septofen, Soy-Dome, Steral, Steraskin, Surgi-Cen, Surofene, Tersaseptic, pHisoHex, Phenol, 2,2'-methylenebis[3,4,6-trichloro- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2 |
| LEDER | Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cc2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl |
| IUPAC-namn | 3,4,6-trichloro-2-[(2,3,5-trichloro-6-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Visa mer |